Learn More
Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Incluye:
Borde
Borde y boquilla
Borde, asa
Borde, boquilla
Borde, boquilla, asa
Description
- Fabricación con acero inoxidable tipo 18/10.
- Resistente y duradero.
- Fondo de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.
Specifications
Specifications
Diámetro exterior (métrico) | 150 mm |
Capacidad (métrico) | 3000 mL |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Altura (métrico) | 180 mm |
Incluye | Borde, boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bochem™ Vasos de precipitados de acero inoxidable >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction