Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 ml
Descripción
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen cubiertas rebajadas para facilitar el almacenamiento.
- Capacidades de mezcla duraderas y económicas
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
- Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 200 mm |
Capacidad (métrico) | 4500 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 190 mm |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
Tipo | Vaso de precipitados |
Esterilidad | Estériles |