Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados de acero inoxidable
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1200 ml
2000 ml
3100 ml
4500 ml
5800 ml
7600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de acero inoxidable Cole-Parmer™ son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen cubiertas rebajadas para facilitar el almacenamiento.
- Capacidades de mezcla duraderas y económicas
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
- Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 115 mm |
| Capacidad (métrico) | 1200 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilidad | Estériles |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction