Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
Vasos de precipitados de acero inoxidable, con tapas y asas
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 180 mm |
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 210 mm |
Incluye | Tapa, tirador |
Tipo | Vaso de precipitados |