Learn More
Socorex™ Cánula de irrigación curva de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro de la bola (métrico):
1,6 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Cánula de irrigación |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la alimentación segura de animales por nariz y boca |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Diámetro de la bola (métrico) | 1,6 mm |