Learn More
Bochem™ Fórceps redondos, curvados y afilados
Click to view available options
Longitud (métrico):
145 mm
160 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable.
- Duraderos y resistentes.
- Punta curva y finamente puntiaguda.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Curvada, redonda |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Material | Acero inoxidable 18/10 |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Tipo | Pinzas |