Learn More
Fisherbrand™ Fórceps de extremo romo de acero inoxidable
Código de producto. p-8013174 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura del cuerpo (métrico):
115 mm
130 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura del cuerpo (métrico) unitSize
11592113 115 mm cada uno
11502123 130 mm cada uno
11512123 160 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11592113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie antiadherente con revestimiento de PTFE a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente. Los fórceps de extremo romo de acero inoxidable Nickel Electro™ con excelentes propiedades no humectantes permiten una limpieza sencilla y se pueden esterilizar con vapor o químicamente.
Fórceps recubiertos de PTFE que proporcionan una superficie antiadherente a la que muy pocas sustancias sólidas o líquidas se adherirán permanentemente.
  • Resistente a productos químicos y no contaminante
  • Sin unión a proteínas y proporciona superficies inertes biológicamente
  • No se pierden cantidades importantes debido a la adherencia
  • No se producen acumulaciones en superficies
  • Ideales para su uso en condiciones de laboratorio exigentes
  • Excelentes propiedades no humectantes para facilitar la limpieza y se pueden esterilizar con vapor o químicamente
  • Perno de guía
Especificaciones
Estilo de punta Romo
N.° por paquete Unidad
Material Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Tipo de producto Pinzas
Altura del cuerpo (métrico) 115 mm
Modelo Mordazas serradas