Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior de acero inoxidable
Código de producto. 17160045 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17160045
Marca: Memmert™ IPP1060ecoB29769
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja antigoteo inferior de acero inoxidable de 15 mm
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • 15 mm
Especificaciones
Descripción No compatible con la opción K1
Para utilizar con (equipo) IPP1060eco
Diámetro (métrico) 15 mm