Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SF450, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca: Memmert™ SF450B04362
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Esterilizador SF450 | |
Bandeja antigoteo inferior | |
Borde: 15 mm | |
Acero inoxidable |