Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SF75, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SF75B04358
Código de producto. 17528385
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SF75
Bandeja antigoteo inferior
Borde: 15 mm
Acero inoxidable
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SF75, 15 mm > Para su uso con: SF75