Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para SN260, 15 mm
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
Marca:  Memmert™ SN260B29722
Código de producto. 17528535
  • 246.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizador SN260
Bandeja antigoteo inferior
Borde: 15 mm
Acero inoxidable