Learn More
Nickel Electro™ Cestillos de acero inoxidable
Rápido de limpiar y con un aspecto brillante atractivo, este cestillo de acero inoxidable Nickel Electro™ sin graduación proporciona una buena resistencia química y puede manejar líquidos calientes.
74.80€ - 93.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Cestillo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material del mango | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12802034
|
Nickel Electro™
BUCS-0100 |
10 L |
74.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12822034
|
Nickel Electro™
BUCS-0150 |
15 L |
93.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseño de acero inoxidable de gran calidad y sin graduaciones
- Acabado pulido brillante para facilitar la limpieza
- Buena resistencia química
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Cestillo | |
Sí | |
1 unidad |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
Pulido brillante |