missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Soporte de buretas de acero inoxidable

Código de producto. 12047864
Click to view available options
Altura (métrico):
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12047864

Marca: JP Selecta™ 6000117

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 600 mm
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Tipo de producto Soporte de bureta
Color Negro/blanco
Para utilizar con (aplicación) Abrazadera de buretas doble con dos placas en la base
Cantidad 1 unidad
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado