Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
| Material | Aleación Troemner 8 |
| Masa | 20 g |
| Tolerancia | 0,050 mg |
| Incluye | Caja protectora |