Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML, NVLAP
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias E2 de OIML
Marca:  Ohaus™ 80780288
73.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16672382
  • 76.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 20 kilogramos están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración de NVLAP está acreditado según ISO 17025, lo cual es reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas en la pesa permitiendo así la estabilidad y la longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP
0,030 kg
0,010 mg
Acero inoxidable (304)
20 mg
Caja protectora
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - E2 de OIML, NVLAP > 20 mg