Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML
Ajustado para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
Marca:  Ohaus™ 80780316
40.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16652412
  • 46.15€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin certificado
0,201 kg
0,1 mg
Aleación Troemner 8
1 g
Caja protectora
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML > 1 g