Learn More
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML, NVLAP
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
Marca: Ohaus™ 80780345
88.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
- El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Certificado acreditado por NVLAP | |
0,100 kg | |
0,300 mg |
Aleación Troemner 8 | |
50 g | |
Caja protectora |
Título del producto
Ohaus™ Pesas de calibración de acero inoxidable - F1 de OIML, NVLAP > 50 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido