Learn More
Cole-Parmer™ Espátula para células de acero inoxidable
Stainless Steel Cell Spreader has a smooth triangular end with straight spreading bar.
Marca: Cole-Parmer™ 14212-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Both small and large sizes are 302 mm (8 in.) long.
- Autoclave or flame sterilize.
Especificaciones
Sí | |
6.8 in. | |
1Pk. | |
Acero inoxidable | |
Diseñado para evitar dañar el agar |
Placa de 60 mm | |
172 mm | |
Triangular | |
Espátula para células |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Cole-Parmer™ Espátula para células de acero inoxidable > Forma: Triangular; para usar con placas de 60 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido