Learn More
Nickel Electro™ Pinza para matraz de acero inoxidable
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Admite:
Matraz Fernbach de 2,8 l
Matraz cónico de 100 ml
Matraz cónico de 1 l
Matraz cónico de 250 ml
Matraz cónico de 25 ml
Matraz cónico de 2 l
Matraz cónico de 500 ml
Matraz cónico de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Diseño elástico altamente flexible que permite que el material de vidrio se deslice fácilmente en el interior de la pinza y que, sin embargo, permanece asegurado durante la mezcla
- Sin bordes afilados que corten o arañen el instrumental de vidrio
- Se puede esterilizar en autoclave
- Base de plástico
- Pinzas de matraz fáciles de montar y retirar de la bandeja perforada
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraz cónico de 2 l |
| Tipo de producto | Pinza de matraz |
| Material | Acero inoxidable |