Learn More
RETSCH Stainless Steel Comfort Grinding Jars
725.00€ - 1620.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tarro de molienda Comfort |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10515173
|
RETSCH
01.462.0240 |
25 mL |
725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11934372
|
RETSCH
01.462.0321 |
80 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
Acero inoxidable |