Learn More
Nickel Electro™ Tapa anillada concéntrica de acero inoxidable
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños sin agitación de 4 l
Para baños de agua sin agitación de 14 l
Para baños de agua sin agitación de 8 l
Para baños sin agitación de 9, 22 y 28 l
Admite:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Descripción, Material, Especificaciones de garantía
- Permite una variedad de vasos de precipitado o matraces erlenmeyer para ser colocado directamente sobre el estante en el baño de agua
- Minimiza la evaporación
- Mantiene la estabilidad de la temperatura
Tapa anillada, concéntrica, recipientes altos, baño de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapa anillada concéntrica plana |
| Para utilizar con (equipo) | Baños sin agitación de 4 l |
| Tipo | Tapa anillada concéntrica |
| Admite | 2 x 105 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño | 35 × 35 × 2 cm |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 35 × 35 × 2 cm |
| Tensión | 230 V |