Learn More
Bochem™ Recipiente de acero inoxidable
Bochem™ Stainless Steel Container is constructed of Stainless Steel and is equipped with handles on the side.
545.00€ - 1335.00€
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10342711
|
Bochem™
8340 |
375mm | 270mm | 20 L |
545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10020811
|
Bochem™
8346 |
600mm | 400mm | 75 L |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10761962
|
Bochem™
8341 |
375mm | 300mm | 25 L |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10172791
|
Bochem™
8347 |
670mm | 450mm | 100 L |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Stainless Steel
- Includes handles
- Compatible lid sold separately
Especificaciones
Acero inoxidable 18/10 |