Learn More
Bochem™ Juego de perforador de corcho con expulsor
Marca: Bochem™ 12434
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Set de perforadores de corchos | |
Tubo: Latón chapado en níquel; perforador de corcho: Latón cromado; expulsor: Acero inoxidable con pomo de plástico | |
15Pack |
Set de perforadores de corchos | |
Tamaños 20.0, 21.25, 22.5 |