Learn More
Cole-Parmer™ Recipiente recubierto de acero inoxidable
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1500 ml
4000 ml
6000 ml
7400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
- Tapa incluida
- Resiste temperaturas de hasta 182 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 57 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 182 °C |
| Tipo | Recipiente |
| Esterilidad | Estériles |