Learn More
Cole-Parmer™ Recipiente recubierto de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1500 ml
4000 ml
6000 ml
7400 mL
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
- Tapa incluida
- Resiste temperaturas de hasta 182 °C
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |
Capacidad (métrico) | 6000 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 220 mm |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 182 °C |
Tipo | Recipiente |
Esterilidad | Estériles |