Learn More
Cole-Parmer™ Recipiente recubierto de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1500 ml
4000 ml
6000 ml
7400 mL
Descripción
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
- Lid included
- Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 203mm |
Capacidad (métrico) | 7400 mL |
Material | Stainless Steel |
Altura (métrico) | 238mm |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 182 °C |
Tipo | Recipiente |
Esterilidad | Estériles |