Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de crisol de acero inoxidable
Con una bisagra aplanada.
13.20€ - 45.81€
Especificaciones
Descripción | Patrón de arco |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Pinzas de crisol |
Cantidad | 1 unidad |
Estilo de punta | Doblado |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11835151
|
Fisherbrand™
5701/2 |
200 mm |
13.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11845151
|
Fisherbrand™
5701/3 |
305 mm |
25.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11855151
|
Fisherbrand™
5701/4 |
381 mm |
34.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11865151
|
Fisherbrand™
5701/5 |
508 mm |
45.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Patrón de arco
- Las mordazas tienen bordes dentados
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Patrón de arco | |
Pinzas de crisol | |
Doblado |
Acero inoxidable | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tenazas de crisol de acero inoxidable