Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class F1 with certificate
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
1010.18€ - 3323.10€
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15535109
|
Fisherbrand™
|
De 1 g a 100 g |
1010.18€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15595129
|
Fisherbrand™
|
De 1 g a 5 kg |
3323.10€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15515129
|
Fisherbrand™
|
De 1 g a 1 kg |
1754.30€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Class F1 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Especificaciones
F1 |