Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase F1
Código de producto. 15505129 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15505129 De 1 g a 1 kg 1 unidad
15585129 De 1 g a 5 kg 1 unidad
15515109 De 1 a 100 g 1 unidad
3 options
Código de producto. 15505129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación F1
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg
Masa De 1 g a 1 kg
Forma Cilíndrico