Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase M1 con certificado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | M1 |
| Peso (métrico) | De 1 a 100 g |
| Masa | De 1 g a 100 g |