Learn More
Fisherbrand™ Juego de pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable, clase M1
Código de producto. 15545129 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 a 100 g
De 1 g a 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15545129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Clasificación M1
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg
Masa De 1 g a 1 kg
Forma Cilíndrico