Learn More
Buerkle™ Recipiente de inmersión
Código de producto. 10791211 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (AISI 304)
Latón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10791211
Marca: Buerkle™ 53651000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente de inmersión para tomar muestras de todas las capas de los depósitos, vagones cisterna, corrientes de agua, plantas de purificación de agua.
  • Con Easy-Flow, la válvula de flujo optimizado
  • Peso alto para un descenso más rápido
  • Contenido 1000 ml
  • Altura con asas 427 mm
  • Solicite el cable de descenso adecuado al mismo tiempo
  • Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
  • Categorías de explosión IIA, IIB y IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para inmersor
Material Latón
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Incluye Válvulas de flujo Easy Flow
Capacidad (imperial) 33.81 oz.
Capacidad (métrico) 1000 mL
Graduado No
Esterilidad Non-sterile
Certificaciones/conformidad DIN, Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zonas 0 y 1 de protección ex.
Para utilizar con (aplicación) Depósitos, vagones cisterna, corrientes de agua, plantas de purificación de agua
Para utilizar con (equipo) Bobinas de accionamiento manual y cables de bajada
Diámetro exterior (métrico) 82 mm
Altura (métrico) 427 mm