Learn More
Buerkle™ Recipiente de inmersión
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (AISI 304)
Latón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Con Easy-Flow, la válvula de flujo optimizado
- Peso alto para un descenso más rápido
- Contenido 1000 ml
- Altura con asas 427 mm
- Solicite el cable de descenso adecuado al mismo tiempo
- Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
- Categorías de explosión IIA, IIB y IIC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para inmersor |
| Material | Latón |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Incluye | Válvulas de flujo Easy Flow |
| Capacidad (imperial) | 33.81 oz. |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Graduado | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Certificaciones/conformidad | DIN, Categorías de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zonas 0 y 1 de protección ex. |
| Para utilizar con (aplicación) | Depósitos, vagones cisterna, corrientes de agua, plantas de purificación de agua |
| Mostrar más |