Learn More
asecos™ Jarra para dispensación acero inoxidable
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 14746
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17806546
  • 276.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable, incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
0.7 gal.
Gray
5.71 in.
11.02 in.
3.31 lb.
2.5 L
Acero inoxidable
145.00 mm
280.00 mm
1.5 kg