Learn More
asecos™ Jarra para dispensación acero inoxidable
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 14759
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17816456
  • 507.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable, incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
5.3 gal.
Gray
6.89 in.
19.49 in.
9.70 lb.
20 L
Acero inoxidable
175.00 mm
495.00 mm
4.4 kg