Learn More
asecos™ Jarra para dispensación acero inoxidable
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 14758
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17846546
  • 416.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable, incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
2.6 gal.
Gray
9.45 in.
9.45 in.
6.61 lb.
10 L
Acero inoxidable
240.00 mm
240.00 mm
3 kg