Learn More
asecos™ Jarra para dispensación acero inoxidable
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
Marca:  asecos™ 14757
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17866386
  • 383.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable, incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
Especificaciones
Especificaciones
1.3 gal.
Gray
9.21 in.
4.96 in.
5.73 lb.
5 L
Acero inoxidable
234.00 mm
126.00 mm
2.6 kg