Learn More
Bochem™ Aguja de disección de acero inoxidable
Con asa de plástico. La aguja de disección de acero inoxidable Bochem™ tiene una aguja de acero inoxidable.
2.00€ - 14.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja de disección |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Longitud (métrico) | 140 mm |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10779621
|
Bochem™
12010 |
Recto |
2.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11845091
|
Bochem™
12010 |
Recto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11855091
|
Bochem™
12011 |
Doblado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Con asa de plástico
- Aguja de acero inoxidable
Especificaciones
Aguja de disección | |
Acero inoxidable | |
140 mm |