Learn More
Nickel Electro™ Platos de disección de acero inoxidable
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- Forma poco profunda
- Fabricado de una sola pieza
- Útil cuando se trabaja y se transportan especímenes pequeños
Plato de disección, acero inoxidable, prensado de una sola pieza
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Plato de disección |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 260 x 50 mm |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Anchura (métrico) | 260 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |