Learn More
Schneider Gerd™ Microespátula doble de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
210 mm
Anchura (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
- Perfecto para trabajar con cantidades mínimas de productos químicos
- Dos formas diferentes en los extremos, ofrecen una mayor versatilidad
- Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Doble |
| Tipo de producto | Microespátula de doble extremo |
| Anchura (métrico) | 2 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 100 mm |