Learn More
Rogo Sampaic™ Fórceps de acero inoxidable n.º 5 Dumont™
Excelentes para tareas de disección de alta precisión Las pinzas de acero inoxidable Rogo Sampaic™ Dumont™ n.º 5 tienen extremos afilados para permitir la manipulación de los materiales más pequeños y finos.
Marca:  Rogo Sampaic™ FML009
Código de producto. 11791426
  • 141.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 110mm de longitud
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas
Para la disección
Afilada, fina
Acero inoxidable
10/paq.
110 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Rogo Sampaic™ Fórceps de acero inoxidable n.º 5 Dumont™ > Estilo de punta: punta afilada fina; longitud: 113mm