Learn More
BD Aguja de acero inoxidable Microlance™
Código de producto. 10442014
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Longitud de la aguja (imperial):
0,375 in
0,5 in
0,625 in
1,0 in
1,25 in
1,5 in
2,0 in
Diámetro exterior (métrico):
0,29 mm
0,4 mm
0,45 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,25 mm
1,6 mm
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
5000 PCS
paquete de 100
paquete de 5000
Código de producto. Calibre de aguja Longitud de la aguja (imperial) Diámetro exterior (métrico) Color unitSize
10442014 30 G 0,5 in 0,29 mm Amarillo paquete de 100
10703815 26 G 0,375 in 0,45 mm Marrón paquete de 100
10204444 27 G 0,5 in 0,4 mm Gris paquete de 100
12349169 26 G 0,625 in 0,45 mm Marrón paquete de 100
13227519 25 G 0,625 in 0,5 mm Naranja paquete de 5000
10442204 25 G 0,625 in 0,5 mm Naranja paquete de 100
12389169 25 G 1,0 in 0,5 mm Naranja paquete de 100
12399169 23 G 1,0 in 0,6 mm Azul paquete de 100
10030464 20 G 1,0 in 0,9 mm Amarillo paquete de 100
13217519 23 G 1,25 in 0,6 mm Azul 5000 PCS
10472204 21 G 1,5 in 0,8 mm Verde paquete de 100
10201211 20 G 1,5 in 0,9 mm Amarillo paquete de 100
10234154 19 G 1,5 in 0,9 mm Beige paquete de 100
10518554 16 G 1,5 in 1,6 mm Blanco paquete de 100
10775295 21 G 2,0 in 0,8 mm Verde paquete de 100
10162534 18 G 1,5 in 1,25 mm Rosa paquete de 100
10020654 18 G 2,0 in 1,25 mm Rosa paquete de 100
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10442014
Marque: BD 304000
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Codificación por colores para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Las agujas de acero inoxidable BD™ Microlance™ incorporan paredes finas para optimizar el flujo y encajar en jeringas Luer Slip. Estas agujas estériles envasadas individualmente garantizan una inserción más cómoda con menos riesgo de perforación.
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
  • Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
  • Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
  • Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
  • Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
  • Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Color Amarillo
Descripción 5000 agujas envueltas individualmente con cánula de pared normal
Calibre de aguja 30 G
Diámetro exterior (métrico) 0,29 mm
Para utilizar con (aplicación) Para un solo uso
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (imperial) 0,5 in
Tipo de producto Aguja
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) SZR-150, con conexión a un adaptador Luer o conector Luer Lock
Esterilidad Estéril
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.