Learn More
BD Aguja de acero inoxidable Microlance™
Codificación por colores para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Las agujas de acero inoxidable BD™ Microlance™ incorporan paredes finas para optimizar el flujo y encajar en jeringas Luer Slip. Estas agujas estériles envasadas individualmente garantizan una inserción más cómoda con menos riesgo de perforación.
Marca:  BD 304432
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10472204
  • 20.35€ / paquete de 100
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
  • Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
  • Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
  • Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
  • Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
  • Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
5000 agujas envueltas individualmente con cánula de pared fina
0,8 mm
Sí
Aguja
bisel
Estéril
Verde
21 G
Para un solo uso
1,5 in
40 mm
SZR-150, con conexión a un adaptador Luer o conector Luer Lock
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BD Aguja de acero inoxidable Microlance™ > Longitud de la aguja/DE: 40 m/0,8mm