Learn More
BD Aguja para adhesivos de resina de epoxi de acero inoxidable
Codificación por colores para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Las agujas de acero inoxidable BD™ Microlance™ incorporan paredes finas para optimizar el flujo y encajar en jeringas Luer Slip. Estas agujas estériles envasadas individualmente garantizan una inserción más cómoda con menos riesgo de perforación.
Marca:  BD 300800
Detalles adicionales : Peso : 0.09540kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12399169
  • 19.65€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
  • Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
  • Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
  • Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
  • Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
  • Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
5000 agujas envueltas individualmente con cánula de pared fina
0,6 mm
Aguja
Conectada a un adaptador Luer o conector Luer Lock
Azul
23 G
Para un solo uso
1,0 in
bisel
Estéril