Learn More
BINDER™ Expansion Rack, Includes Calibration
Use this stainless steel expansion rack instead of the standard aluminum expansion rack. Includes calibration.
631.00€ - 882.00€
Especificaciones
Descripción | Gradillas de expansión: gradilla de expansión de acero inoxidable en lugar de gradilla de expansión de aluminio estándar, incluye calibración |
---|---|
Tipo | Accesorio, gradilla |
Incluye | Calibración |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16616483
|
BINDER™
8612-0011 |
Cámaras BINDER VD 23, VDL 23 |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16626483
|
BINDER™
8612-0012 |
Cámaras BINDER VD 56, VDL 56 |
779.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16636483
|
BINDER™
8612-0013 |
Cámaras BINDER VD 115, VDL 115 |
882.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Acero inoxidable
- Gradilla de accesorios
Especificaciones
Gradillas de expansión: gradilla de expansión de acero inoxidable en lugar de gradilla de expansión de aluminio estándar, incluye calibración | |
Accesorio, gradilla | |
Calibración | |
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Expansion Rack, Includes Calibration