Learn More
Lámina de acero inoxidable, 0,25 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
11318708 25 x 25 mm 25 mm
11490401 50 x 50 mm cada uno
11328708 100 x 100 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11318708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041584.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stainless Steel
Color Plata
Aspecto Silver -colored foil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor
Fórmula molecular Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Número MDL MFCD00148499
Información de solubilidad It is insoluble in water.