Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. p-8006520
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Diseñar:
Curvado
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diseñar unitSize
10543952 105 mm Recto cada uno
10790883 115 mm Curvado cada uno
10639522 105 mm Curvado cada uno
10690093 115 mm Recto cada uno
10360942 130 mm Curvado cada uno
10005601 130 mm Recto cada uno
10005611 145 mm Recto cada uno
10651452 160 mm Curvado cada uno
10176911 200 mm Recto cada uno
9 options
Código de producto. 10543952
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3030
Solo quedan null
Especificaciones
Estilo de punta Fine
N.° por paquete 1 Paq.
Diseñar Recto
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 105 mm
Dimensiones (L x An) 105 L mm
Tipo Pinzas