missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Pinzas de acero inoxidable

Código de producto. 10224131
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10224131

Marca: Bochem™ 1645

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para uso con papel filtro. LLos fórceps de acero inoxidable BOCHEM™ tienen puntas de 12 mm de ancho.

  • Para uso con papel filtro 

Especificaciones

N.° por paquete 1 Paq.
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 125 mm
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (aplicación) Para papel filtro
Anchura de la punta (métrico) 12 mm
Anchura (métrico) 12 mm
Tipo Pinzas
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado