Learn More
Nickel Electro™ Tapa de dos vertientes de acero inoxidable Clifton™
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua con agitación y sin agitación de 22 y 28 l
Baños de agua con y sin agitación de 8 y 10 l
Baños sin agitación de 2 y 4 l
Baños sin agitación de 5 y 14 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado para permitir el uso completo de todo el ancho de un baño de agua Clifton™
- Ayuda a reducir las emisiones de evaporación
- Ayuda a mantener las muestras en un baño de agua libres de contaminación y ahorra energía
- Permite el uso prolongado del baño, justo en los bordes del depósito
- Sin puntos de goteo para contaminar las muestras
- El diseño de la tapa garantiza que todo el condensado vuelva al baño
- Asas aisladas para uso seguro
- Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento de su baño de agua Clifton
- La altura más baja del hastial está 45 mm por encima del baño
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua con agitación y sin agitación de 22 y 28 l |
| Material | Acero inoxidable |