Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Features a smooth, clean bore for use in HPLC systems.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 062406
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10572393
  • 191.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Orificio liso y cepillado
  • En formato bobina
  • Viene cepillado y neutralizado
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de cromatografía de acero inoxidable
1/32 pulg, 0,80 mm
25 m
Orificio liso y cepillado
0,50 mm
Acero inoxidable